Principaux documents
ENA947419252
Enamine
(1-cyclobutyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-cyclobutyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c11-6-8-4-5-9-10(8)7-2-1-3-7/h4-5,7,11H,1-3,6H2
Clé InChI
KRHSKIZECGNCPD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-698043
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-698043