Principaux documents
ENA947417926
Enamine
3-(fluorosulfonyl)benzoyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.62
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(fluorosulfonyl)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H4ClFO3S/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)13(9,11)12/h1-4H
Clé InChI
ZYZOMPZZWUWKLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697564
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697564