Principaux documents
ENA947417830
Enamine
2-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3-hydroxyazetidin-3-yl}acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(1-(tert-butoxycarbonyl)-3-hydroxyazetidin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO5/c1-9(2,3)16-8(14)11-5-10(15,6-11)4-7(12)13/h15H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
ZIMRMQDBEWKPRQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203425
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203425