Principaux documents
ENA947416464
Enamine
4-chloro-N-(piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-N-(piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O.ClH/c13-10-5-3-9(4-6-10)12(16)15-11-2-1-7-14-8-11;/h3-6,11,14H,1-2,7-8H2,(H,15,16);1H
Clé InChI
KPLBGHTYGKTNRH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399123
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399123