Principaux documents
ENA947416088
Enamine
pyrrolidine-3-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.62
Numéro MDL:
Iupac Name
pyrrolidin-3-ylidenemethanediamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N3.ClH/c6-5(7)4-1-2-8-3-4;/h8H,1-3,6-7H2;1H
Clé InChI
TWAHNWAPTPZRQI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399801
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399801