Principaux documents
ENA947415907
Enamine
2-cyanobicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyanobicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c11-6-10(9(12)13)5-7-1-3-8(10)4-2-7/h7-8H,1-5H2,(H,12,13)
Clé InChI
ULXPHEADJMDPAK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399292
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399292