Principaux documents
ENA947414389
Enamine
ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.18
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9F2N3O2/c1-2-15-7(14)4-3-12-8(11)13-5(4)6(9)10/h3,6H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)
Clé InChI
FXMYNVXOUVUAPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-685347
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-685347