Principaux documents
ENA947413191
Enamine
1,2-dimethyl 4-(chlorosulfonyl)benzene-1,2-dicarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.7
Numéro MDL:
Iupac Name
dimethyl 4-(chlorosulfonyl)phthalate
Inchi Code
1S/C10H9ClO6S/c1-16-9(12)7-4-3-6(18(11,14)15)5-8(7)10(13)17-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
DKZHLDLGTSWJGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386150
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386150