Principaux documents
ENA947412744
Enamine
rac-(3R,4R)-4-(aminomethyl)oxolan-3-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.61
Numéro MDL:
Iupac Name
(3R,4R)-4-(aminomethyl)tetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c6-1-4-2-8-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5+;/m1./s1
Clé InChI
IQIRTMUGIHHZTM-JBUOLDKXSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386296
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386296