Principaux documents
ENA947410689
Enamine
3-amino-1-ethylpiperidin-2-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.66
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-1-ethylpiperidin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c1-2-9-5-3-4-6(8)7(9)10;/h6H,2-5,8H2,1H3;1H
Clé InChI
OHEOTPVFKSTVNG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399536
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399536