Key Documents
ENA947410486
Enamine
ethyl 3-amino-8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.11
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-amino-8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10BrN3O2/c1-2-16-10(15)7-8(12)14-5-3-4-6(11)9(14)13-7/h3-5H,2,12H2,1H3
Clé InChI
CDBOQPMASCDUOM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381104
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381104