Principaux documents
ENA947410347
Enamine
2-chloro-1-(2-methylcyclopropyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-1-(2-methylcyclopropyl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H9ClO/c1-4-2-5(4)6(8)3-7/h4-5H,2-3H2,1H3
Clé InChI
HVRRRVQDZJXREN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396735
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396735