Principaux documents
ENA947410269
Enamine
tert-butyl N-[1-(prop-2-yn-1-yl)pyrrolidin-3-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.3
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-(prop-2-yn-1-yl)pyrrolidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H20N2O2/c1-5-7-14-8-6-10(9-14)13-11(15)16-12(2,3)4/h1,10H,6-9H2,2-4H3,(H,13,15)
Clé InChI
GCSGXKDBGOAZAG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399508
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399508