Documents
ENA947409066
Enamine
methyl 4-amino-3,3-dimethylbutanoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-amino-3,3-dimethylbutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,5-8)4-6(9)10-3;/h4-5,8H2,1-3H3;1H
Clé InChI
JNNRODZJFFKGGF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396655
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396655