Principaux documents
ENA947409038
Enamine
(5,6-dihydro-4H-1,2-oxazin-3-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
Numéro MDL:
Iupac Name
(5,6-dihydro-2H-1,2-oxazin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c7-4-5-2-1-3-8-6-5/h2,6-7H,1,3-4H2
Clé InChI
COVVYTCKGBLXLE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396508
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396508