Principaux documents
ENA947408959
Enamine
5,10-dithia-3-azatricyclo[7.3.0.0,2,6]dodeca-1(9),2(6),3,11-tetraen-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.31
Numéro MDL:
Pf
145-146
Iupac Name
4,5-dihydrothieno[3,2-e][1,3]benzothiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C9H8N2S2/c10-9-11-8-5-3-4-12-6(5)1-2-7(8)13-9/h3-4H,1-2H2,(H2,10,11)
Clé InChI
OJUDYDLEOMQXLM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396271
Melting Point
145-146
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396271