Key Documents
ENA947408887
Enamine
5-amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.15
Numéro MDL:
Iupac Name
5-amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)6-2-1-4(12)3-5(6)7(13)14/h1-3H,12H2,(H2,13,14)
Clé InChI
BSPCYPOCILQONI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396091
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396091