Principaux documents
ENA947408833
Enamine
2-methyl-2H,4H,5H,6H-cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Pf
201-204
Iupac Name
2-methyl-2,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-10-7(8(11)12)5-3-2-4-6(5)9-10/h2-4H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
YOZQPUMFUSTCFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395899
Melting Point
201-204
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395899