Principaux documents
ENA947408738
Enamine
N-(5-chloropentyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.65
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(5-chloropentyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-7(10)9-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
ONKGMPAWHROVBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395716
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395716