Principaux documents
ENA947408385
Enamine
4-(difluoromethyl)oxan-4-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.62
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2NO.ClH/c7-5(8)6(9)1-3-10-4-2-6;/h5H,1-4,9H2;1H
Clé InChI
LZBDWAAWQMYRGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651697
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651697