Principaux documents
ENA947406673
Enamine
2-bromo-4-fluorobenzene-1-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.07
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-fluorobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H4BrFS/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H
Clé InChI
GVFIOEXUIFLGOW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-673735
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-673735