Documents
ENA947399131
Enamine
3-(prop-2-en-1-yl)oxetane-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Numéro MDL:
Iupac Name
3-allyloxetane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O3/c1-2-3-7(6(8)9)4-10-5-7/h2H,1,3-5H2,(H,8,9)
Clé InChI
CYVULQRUAMWRHC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624834
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624834