Principaux documents
ENA947397968
Enamine
6-amino-5-hydroxy-2H-1,3-benzoxathiol-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.19
Numéro MDL:
Iupac Name
6-amino-5-hydroxybenzo[d][1,3]oxathiol-2-one
Inchi Code
1S/C7H5NO3S/c8-3-1-5-6(2-4(3)9)12-7(10)11-5/h1-2,9H,8H2
Clé InChI
CLBPUJRZHZQUCY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378570
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378570