Key Documents
ENA947397912
Enamine
1-(2-methyloxolan-2-yl)hex-5-en-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.26
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-methyltetrahydrofuran-2-yl)hex-5-en-1-one
Inchi Code
1S/C11H18O2/c1-3-4-5-7-10(12)11(2)8-6-9-13-11/h3H,1,4-9H2,2H3
Clé InChI
UZDIVOGKCIPVCN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378486
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378486