Principaux documents
ENA947397816
Enamine
5-methyl-5-[(3,4,5-trifluorophenyl)methyl]pyrrolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.23
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methyl-5-(3,4,5-trifluorobenzyl)pyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C12H12F3NO/c1-12(3-2-10(17)16-12)6-7-4-8(13)11(15)9(14)5-7/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
VOUCKLWINFKMHE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378332
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378332