Principaux documents
ENA947393179
Enamine
1-(oxiran-2-yl)cyclopentan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(oxiran-2-yl)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c8-7(6-5-9-6)3-1-2-4-7/h6,8H,1-5H2
Clé InChI
DDGASQGDKHNCQV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344194