Principaux documents
ENA947392271
Enamine
2-(hydroxymethyl)morpholin-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.13
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(hydroxymethyl)morpholin-3-one
Inchi Code
1S/C5H9NO3/c7-3-4-5(8)6-1-2-9-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)
Clé InChI
NXEHXLPXNGDPKZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249408
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249408