Key Documents
ENA947391882
Enamine
3-(5-fluoropyridin-3-yl)cyclopentan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(5-fluoro-3-pyridinyl)cyclopentanone
Inchi Code
1S/C10H10FNO/c11-9-3-8(5-12-6-9)7-1-2-10(13)4-7/h3,5-7H,1-2,4H2
Clé InChI
WFGPIEWLJXUTNQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321639
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321639