Key Documents
ENA947390240
Enamine
2-methyl-2-(4,4,4-trifluorobutyl)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.69
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(4,4,4-trifluorobutyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16F3N.ClH/c1-8(5-3-7-13-8)4-2-6-9(10,11)12;/h13H,2-7H2,1H3;1H
Clé InChI
DEZSNNHERVGACY-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658722
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658722