Principaux documents
ENA947389159
Enamine
tert-butyl 2-(5-cyano-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.24
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(5-cyano-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H13N3O4/c1-11(2,3)18-8(15)6-14-5-7(4-12)9(16)13-10(14)17/h5H,6H2,1-3H3,(H,13,16,17)
Clé InChI
BOMPXFVSVXHPGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315582
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315582