Principaux documents
ENA947389065
Enamine
3-chloro-5-fluoro-6-methoxyisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.62
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-5-fluoro-6-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7ClFNO/c1-14-8-3-2-6-5-13-9(11)4-7(6)10(8)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
SXRDFMBNIWFAGN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645065
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645065