Key Documents
ENA947388955
Enamine
2-bromo-8lambda6-thiabicyclo[3.2.1]octane-3,8,8-trione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.12
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,2S,5S)-2-bromo-8-thiabicyclo[3.2.1]octan-3-one 8,8-dioxide
Inchi Code
1S/C7H9BrO3S/c8-7-5(9)3-4-1-2-6(7)12(4,10)11/h4,6-7H,1-3H2
Clé InChI
CRNCHDFHEKQLRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624117
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624117