Key Documents
ENA947388894
Enamine
methyl 8-fluoro-1-oxo-3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.19
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 8-fluoro-1-oxoisochromane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9FO4/c1-15-10(13)8-5-6-3-2-4-7(12)9(6)11(14)16-8/h2-4,8H,5H2,1H3
Clé InChI
QDDRRJWNZOOHOL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397418
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397418