Principaux documents
ENA947388748
Enamine
rac-3-[(2R,4S)-4-(methoxycarbonyl)oxolan-2-yl]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-((2R,4S)-4-(methoxycarbonyl)tetrahydrofuran-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H14O5/c1-13-9(12)6-4-7(14-5-6)2-3-8(10)11/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7+/m0/s1
Clé InChI
XUZCZKHANXNOET-NKWVEPMBSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365182
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365182