Principaux documents
ENA947387374
Enamine
bis(2,6-dimethylpiperidine-1-carboximidamide); sulfuric acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.57
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-dimethylpiperidine-1-carboximidamide hemisulfate
Inchi Code
1S/2C8H17N3.H2O4S/c2*1-6-4-3-5-7(2)11(6)8(9)10;1-5(2,3)4/h2*6-7H,3-5H2,1-2H3,(H3,9,10);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
DFNVWNPPUBBFQP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
O=S(=O)(O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34740
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34740