Principaux documents
ENA947385395
Enamine
2-chloro-N-(4-iodo-2-methylphenyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.53
Numéro MDL:
Pf
162-163
Iupac Name
2-chloro-N-(4-iodo-2-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H9ClINO/c1-6-4-7(11)2-3-8(6)12-9(13)5-10/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
NMGCSCNDULDKSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01673
Melting Point
162-163
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01673