Principaux documents
ENA946842236
Enamine
2-amino-1-(1H-imidazol-4-yl)ethan-1-ol dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.07
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-1-(1H-imidazol-4-yl)ethan-1-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3O.2ClH/c6-1-5(9)4-2-7-3-8-4;;/h2-3,5,9H,1,6H2,(H,7,8);2*1H
Clé InChI
QOTIMBRUPBQPEJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384557
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384557