Principaux documents
ENA946841393
Enamine
2-(1,2-thiazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.12
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(isothiazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2S.2ClH/c6-3-1-5-2-4-7-8-5;;/h2,4H,1,3,6H2;2*1H
Clé InChI
JPWFYLDOKUQBKA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-385266
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-385266