Key Documents
ENA946840286
Enamine
5-bromo-2-tert-butylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.13
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-tert-butylaniline
Inchi Code
1S/C10H14BrN/c1-10(2,3)8-5-4-7(11)6-9(8)12/h4-6H,12H2,1-3H3
Clé InChI
YHMAZMCTRSJZOK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383287
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383287