Key Documents
ENA946840193
Enamine
3-methoxy-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.15
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methoxy-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C5H9N3O/c1-8-4(6)3-5(7-8)9-2/h3H,6H2,1-2H3
Clé InChI
YFUSJUKJTGCOGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381019
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381019