Principaux documents
ENA946840035
Enamine
3-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6FN/c10-8-1-2-9-6(4-8)3-7(9)5-11/h1-2,4,7H,3H2
Clé InChI
QKEOOAIHCHFCEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379159
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379159