Principaux documents
ENA946835408
Enamine
5-bromo-2-cyclobutylpyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.08
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-cyclobutylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2/c9-7-4-10-8(11-5-7)6-2-1-3-6/h4-6H,1-3H2
Clé InChI
GGRDQVNIRHJZCI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373868
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373868