Key Documents
ENA946833654
Enamine
5-(propan-2-yl)-1,2-oxazol-4-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.62
Numéro MDL:
Iupac Name
5-isopropylisoxazol-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c1-4(2)6-5(7)3-8-9-6;/h3-4H,7H2,1-2H3;1H
Clé InChI
MOUFEPSPFMEWGN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367229
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367229