Key Documents
ENA946833592
Enamine
3-(oxan-4-yl)azepan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.28
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)azepan-2-one
Inchi Code
1S/C11H19NO2/c13-11-10(3-1-2-6-12-11)9-4-7-14-8-5-9/h9-10H,1-8H2,(H,12,13)
Clé InChI
DJMUFVFTBFUPMV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367138
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367138