Principaux documents
ENA946832178
Enamine
3,3-difluorocyclobutane-1-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.1
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-difluorocyclobutanecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H6F2O/c6-5(7)1-4(2-5)3-8/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
WXUHWGRKLOGPGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365288