Principaux documents
ENA946832074
Enamine
2-(2-oxopyrrolidin-3-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.14
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-oxo-3-pyrrolidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c8-5(9)3-4-1-2-7-6(4)10/h4H,1-3H2,(H,7,10)(H,8,9)
Clé InChI
JLIUKLMVAQJSDZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343474
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343474