Principaux documents
ENA946831767
Enamine
2,3,3-trimethylbutane-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.28
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3,3-trimethylbutane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H17NO2S/c1-6(7(2,3)4)5-11(8,9)10/h6H,5H2,1-4H3,(H2,8,9,10)
Clé InChI
BEZNNDHIMNBMSY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-294404
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-294404