Principaux documents
ENA946831745
Enamine
2,3-dihydro-1H-indene-2-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-indanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H11NO2S/c10-13(11,12)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4,9H,5-6H2,(H2,10,11,12)
Clé InChI
ZQTVIEOYTJVEDU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-274051
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-274051