Principaux documents
ENA769517727
Enamine
1-methyl-1-azaspiro[4.4]nonan-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-methyl-1-azaspiro[4.4]nonan-4-one
Inchi Code
1S/C9H15NO/c1-10-7-4-8(11)9(10)5-2-3-6-9/h2-7H2,1H3
Clé InChI
LXUGPSVRMXCOQJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374331
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374331