Principaux documents
ENA769517617
Enamine
1-(fluoromethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.11
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(fluoromethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H6FN/c6-3-5(4-7)1-2-5/h1-3H2
Clé InChI
ALHNBDWEAZFPCF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373977